Imprimer
2-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)thio]benzoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR1448-1G OR1448-5G OR1448-25G
APOSOR1448-1GEA 185 EUR
APOSOR1448-1G APOSOR1448-5G APOSOR1448-25G
2-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)thio]benzoic acid 95+%
2-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)thio]benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₂N₂O₄S
Point de fusion: 129…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203074
Numéro CAS: 110284-79-2