Imprimer
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3'-Methoxy-4'-nitroacetophenone
OR14436-1G OR14436-250MG
APOSOR14436-1GEA 97.3 EUR
APOSOR14436-1G APOSOR14436-250MG
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
Formule: C₉H₉NO₄
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075788
Numéro CAS: 22106-39-4