Imprimer
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14414-100G OR14414-25G OR14414-5G
APOSOR14414-100GEA 179 EUR
APOSOR14414-100G APOSOR14414-25G APOSOR14414-5G
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)acrylate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Point de fusion: 137…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00157167
Numéro CAS: 3943-97-3