Imprimer
3-Hydroxy-4'-méthoxyflavone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR14402-1G OR14402-25G OR14402-5G
APOSOR14402-1GEA 43.5 EUR
APOSOR14402-1G APOSOR14402-25G APOSOR14402-5G
3-Hydroxy-4'-méthoxyflavone
3-Hydroxy-4'-méthoxyflavone
Formule: C₁₆H₁₂O₄
Point de fusion: 234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017682
Numéro CAS: 6889-78-7