Imprimer
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1437-1G OR1437-5G
APOSOR1437-1GEA 46.4 EUR
APOSOR1437-1G APOSOR1437-5G
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
2-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128308
Numéro CAS: 33265-71-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III