Imprimer
3'-Chloro-4'-hydroxyacétophénone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR14369-1G OR14369-5G OR14369-25G
APOSOR14369-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14369-1G APOSOR14369-5G APOSOR14369-25G
3'-Chloro-4'-hydroxyacétophénone
3'-Chloro-4'-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇ClO₂
Point de fusion: 92…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00663621
Numéro CAS: 2892-29-7
UN: 3335
ADR: 9,III