Imprimer
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14362-1G OR14362-250MG
APOSOR14362-1GEA 74.1 EUR
APOSOR14362-1G APOSOR14362-250MG
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
Formule: C₁₆H₁₈N₄O
Point de fusion: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659555
Numéro CAS: 885949-69-9