tert-Butyl-4-(hydroxymethyl)benzylcarbamate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₁₉NO₃ Point de fusion: 97…99 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06411553 Numéro CAS: 123986-64-1 |