Imprimer
4-Iodo-5-methylisoxazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14344-1G OR14344-250MG
APOSOR14344-1GEA 241 EUR
APOSOR14344-1G APOSOR14344-250MG
4-Iodo-5-methylisoxazole 97%
4-Iodo-5-methylisoxazole
Formule: C₄H₄INO
Point de fusion: 27…28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06411541
Numéro CAS: 7064-38-2