Imprimer
6-Quinoléinol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Quinolin-6-ol, 6-Hydroxyquinoline
OR14332-100G OR14332-25G OR14332-5G
APOSOR14332-100GEA 168 EUR
APOSOR14332-100G APOSOR14332-25G APOSOR14332-5G
6-Quinoléinol
6-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
Point de fusion: 188…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047611
Numéro CAS: 580-16-5
EINECS: 209-454-6