Imprimer
5-Quinoléinol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Hydroxyquinoline, Quinolin-5-ol
OR14331-5G OR14331-10G OR14331-25G
APOSOR14331-5GEA 58 EUR
APOSOR14331-5G APOSOR14331-10G APOSOR14331-25G
5-Quinoléinol 98%
5-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
Point de fusion: 223…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006792
Numéro CAS: 578-67-6
EINECS: 209-428-4