Imprimer
Diméthylglyoxime 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,3-Butanedione-dioxime
OR14325-100G OR14325-2.5KG OR14325-500G
APOSOR14325-100GEA 21.9 EUR
APOSOR14325-100G APOSOR14325-2.5KG APOSOR14325-500G
Diméthylglyoxime 99%
Diméthylglyoxime
Formule: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Poids moléculaire: 116.12 g/mol
Point d'ébullition: 53
Point de fusion: 240…241 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002117
Numéro CAS: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1 III
Indice Merck: 13,03272