4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
DDQ, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
Formule:
C₈Cl₂N₂O₂ Point de fusion: 210…215 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001593 Numéro CAS: 84-58-2 EINECS: 201-542-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |