Imprimer

4-Bromoisoquinoleine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR14319-25G OR14319-5G
APOSOR14319-25GEA 33.5 EUR
APOSOR14319-25G APOSOR14319-5G
4-Bromoisoquinoleine
4-Bromoisoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
Point d'ébullition: 280…285 °C
Point de fusion: 40…43 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006904
Numéro CAS: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR