Acide 3-bromoanthranilique 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₆BrNO₂ Point d'ébullition: 343…344 °C Point de fusion: 174…178 °C Densité: 1,793 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 161 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03618453 Numéro CAS: 20776-51-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |