Imprimer
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14292-1G OR14292-250MG OR14292-5G
APOSOR14292-1GEA 75.4 EUR
APOSOR14292-1G APOSOR14292-250MG APOSOR14292-5G
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01133694
Numéro CAS: 350988-62-4