Imprimer
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14282-100G OR14282-25G OR14282-5G
APOSOR14282-100GEA 463 EUR
APOSOR14282-100G APOSOR14282-25G APOSOR14282-5G
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde 98%
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Formule: C₁₁H₈O₂
Point de fusion: 183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427537
Numéro CAS: 78119-82-1