Imprimer
2-Dimethylaminoquinoline-3-carbaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR14255-1G OR14255-5G
APOSOR14255-1GEA 145 EUR
APOSOR14255-1G APOSOR14255-5G
2-Dimethylaminoquinoline-3-carbaldehyde 97%
2-Dimethylaminoquinoline-3-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₂N₂O
Point de fusion: 52…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06010203
Numéro CAS: 728035-61-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III