Imprimer
3-(Piperidin-1-ylsulphonyl)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14248-10G OR14248-1G OR14248-5G
APOSOR14248-10GEA 716 EUR
APOSOR14248-10G APOSOR14248-1G APOSOR14248-5G
3-(Piperidin-1-ylsulphonyl)aniline 97%
3-(Piperidin-1-ylsulphonyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Point de fusion: 116…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02063328
Numéro CAS: 22184-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III