Imprimer

2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR14237-1G OR14237-5G
APOSOR14237-1GEA 0 EUR
APOSOR14237-1G APOSOR14237-5G
2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
2-Amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₉H₁₁N₃S
Point de fusion: 193…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00712387
Numéro CAS: 37578-06-6

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR