Imprimer
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Amino-2-propyl-1,3-benzoxazole
OR14234-250MG OR14234-500MG
APOSOR14234-250MGEA 116 EUR
APOSOR14234-250MG APOSOR14234-500MG
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200963
Numéro CAS: 875851-66-4