Imprimer
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14203-1G OR14203-250MG
APOSOR14203-1GEA 0 EUR
APOSOR14203-1G APOSOR14203-250MG
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₅H₁₁ClN₂O
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200974
Numéro CAS: 886361-80-4