5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₇H₂₀N₄O₂ Point de fusion: 160 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06200970 Numéro CAS: 23470-43-1 |