Imprimer
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR14187-25G OR14187-5G
APOSOR14187-25GEA 887 EUR
APOSOR14187-25G APOSOR14187-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
Formule: C₁₁H₇NO₄
Point de fusion: 170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00759392
Numéro CAS: 49711-55-9