Imprimer
3-Méthoxy-4-nitrobenzoate de methyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 3-methoxy-4-nitrobenzoate, 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 3-methoxy-4-nitrobenzenecarboxylate
OR14144-10G OR14144-1G OR14144-5G
APOSOR14144-10GEA 191 EUR
APOSOR14144-10G APOSOR14144-1G APOSOR14144-5G
3-Méthoxy-4-nitrobenzoate de methyle
3-Méthoxy-4-nitrobenzoate de methyle
Formule: C₉H₉NO₅
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051967
Numéro CAS: 5081-37-8