Imprimer
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14143-1G OR14143-250MG OR14143-5G
APOSOR14143-1GEA 42.2 EUR
APOSOR14143-1G APOSOR14143-250MG APOSOR14143-5G
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
Formule: C₈H₉N₃
Point de fusion: 122…127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03787060
Numéro CAS: 60518-59-4