Imprimer
Methyl-3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
OR14142-1G OR14142-5G
APOSOR14142-1GEA 42.2 EUR
APOSOR14142-1G APOSOR14142-5G
Methyl-3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95%
Methyl-3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Formule: C₈H₆BrNO₅
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689690
Numéro CAS: 40258-72-8