Imprimer
Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl benzo[d]oxazole-5-carboxylate
OR14141-1G OR14141-5G OR14141-10G
APOSOR14141-1GEA 102 EUR
APOSOR14141-1G APOSOR14141-5G APOSOR14141-10G
Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formule: C₉H₇NO₃
Point de fusion: 110…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689687
Numéro CAS: 924869-17-0