Methyl-4-(3-amino-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₁₂N₂O₂ Point de fusion: 135…137 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08689702 Numéro CAS: 924869-19-2 |