Imprimer
Methyl-3-aminoisonicotinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14139-25G OR14139-5G OR14139-100G
APOSOR14139-25GEA 114 EUR
APOSOR14139-25G APOSOR14139-5G APOSOR14139-100G
Methyl-3-aminoisonicotinate
Methyl-3-aminoisonicotinate
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02082535
Numéro CAS: 55279-30-6