Imprimer
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14137-1G OR14137-500MG OR14137-5G
APOSOR14137-1GEA 174 EUR
APOSOR14137-1G APOSOR14137-500MG APOSOR14137-5G
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl-2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₈ClNO₃
Point de fusion: 90…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689722
Numéro CAS: 924862-18-0