Imprimer
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14116-1G OR14116-250MG
APOSOR14116-1GEA 65.4 EUR
APOSOR14116-1G APOSOR14116-250MG
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
2,2-Dimethoxy-1-piperidino-1-ethanone
Formule: C₉H₁₇NO₃
Point d'ébullition: 72 °C/0,01mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689667
Numéro CAS: 16695-59-3