Imprimer
5-Chloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR14101-1G OR14101-5G
APOSOR14101-1GEA 180 EUR
APOSOR14101-1G APOSOR14101-5G
5-Chloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
5-Chloro-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formule: C₁₄H₉ClN₂OS
Point de fusion: 292…294 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689693
Numéro CAS: 924869-18-1