Imprimer
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14094-10G OR14094-1G OR14094-5G
APOSOR14094-10GEA 62.5 EUR
APOSOR14094-10G APOSOR14094-1G APOSOR14094-5G
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
3-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Formule: C₇H₄ClN₃O₂
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005692
Numéro CAS: 4812-45-7