Imprimer
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-6-nitroindazole
OR14085-1G OR14085-5G
APOSOR14085-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14085-1G APOSOR14085-5G
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
3-Bromo-6-nitro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
Poids moléculaire: 242.0300 g/mol
Point de fusion: 233…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410881
Numéro CAS: 70315-68-3