Imprimer
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14080-10G OR14080-5G
APOSOR14080-10GEA 275 EUR
APOSOR14080-10G APOSOR14080-5G
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇N₃O
Poids moléculaire: 173.1714 g/mol
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03617913
Numéro CAS: 138479-53-5