Imprimer
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR14043-1G OR14043-500MG
APOSOR14043-1GEA 24.8 EUR
APOSOR14043-1G APOSOR14043-500MG
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅ClO₂S
Point de fusion: 271…274 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07377059
Numéro CAS: 26018-73-5