Imprimer
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1404-1G OR1404-5G
APOSOR1404-1GEA 194 EUR
APOSOR1404-1G APOSOR1404-5G
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid 97%
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Point de fusion: 258…260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797481
Numéro CAS: 252928-82-8