Imprimer
6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR14032-1G OR14032-5G OR14032-25G
APOSOR14032-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14032-1G APOSOR14032-5G APOSOR14032-25G
6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Bromo-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅BrO₂S
Point de fusion: 262…265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371540
Numéro CAS: 19075-58-2