Imprimer
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde
OR14012-5G OR14012-1G
APOSOR14012-5GEA 0 EUR
APOSOR14012-5G APOSOR14012-1G
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
6-Pyrrolidin-1-ylnicotinaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Poids moléculaire: 176.22 g/mol
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200881
Numéro CAS: 261715-39-3