Imprimer
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14006-1G OR14006-5G
APOSOR14006-1GEA 24.4 EUR
APOSOR14006-1G APOSOR14006-5G
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₃BN₂O₃
Point de fusion: 132…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039874
Numéro CAS: 485799-04-0