Imprimer
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4'-Hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
OR13999-25G OR13999-5G OR13999-100G
APOSOR13999-25GEA 60.9 EUR
APOSOR13999-25G APOSOR13999-5G APOSOR13999-100G
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid 95%
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Poids moléculaire: 214.22 g/mol
Point de fusion: 295 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059078
Numéro CAS: 58574-03-1