Imprimer
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR1399-1G OR1399-5G OR1399-25G
APOSOR1399-1GEA 79.9 EUR
APOSOR1399-1G APOSOR1399-5G APOSOR1399-25G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid 97%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Point de fusion: 182.5…183.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086184
Numéro CAS: 55317-53-8