Imprimer
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR13975-1G OR13975-5G
APOSOR13975-1GEA 226 EUR
APOSOR13975-1G APOSOR13975-5G
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one 95+%
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
Formule: C₁₃H₁₇N₃O
Point de fusion: 188…191 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005977
Numéro CAS: 1021-25-6
EINECS: 213-819-5