Imprimer
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Thiomorpholine 1,1-dioxide
OR13966-1G OR13966-5G
APOSOR13966-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13966-1G APOSOR13966-5G
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Thiomorpholine-1,1-dioxide
Formule: C₄H₉NO₂S
Point d'ébullition: 155 °C/1mmHg
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05861623
Numéro CAS: 39093-93-1