Imprimer
3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine, 3-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR1396-1G OR1396-250MG
APOSOR1396-1GEA 31.9 EUR
APOSOR1396-1G APOSOR1396-250MG
3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₆BNO₃
Poids moléculaire: 303.20 g/mol
Point de fusion: 50…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797489
Numéro CAS: 364794-80-9