Imprimer
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1390-1G OR1390-5G
APOSOR1390-1GEA 79.9 EUR
APOSOR1390-1G APOSOR1390-5G
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
2-Imidazol-1-ylethylamine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₁Cl₂N₃
Point de fusion: 216…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798214
Numéro CAS: 93668-43-0