Imprimer
Acide 3-phénoxypropionique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR13898-1G OR13898-25G OR13898-5G
APOSOR13898-1GEA 58 EUR
APOSOR13898-1G APOSOR13898-25G APOSOR13898-5G
Acide 3-phénoxypropionique
Acide 3-phénoxypropionique
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 235…245 °C
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002769
Numéro CAS: 7170-38-9
EINECS: 230-518-4