Acide (±)-α-méthoxyphénylacetique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid
Formule:
C₉H₁₀O₃ Point d'ébullition: 165 °C/18mmHg Point de fusion: 69…71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064217 Numéro CAS: 7021-09-2 |