Imprimer
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR13892-10G OR13892-1G OR13892-5G
APOSOR13892-10GEA 319 EUR
APOSOR13892-10G APOSOR13892-1G APOSOR13892-5G
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point de fusion: 151…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00195574
Numéro CAS: 5325-04-2